4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
C1738-1G C1738-5G
TCIAC1738-1GEA 27 EUR
TCIAC1738-1G TCIAC1738-5G
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,5700 g/mol
Número MDL: MFCD00018686
Núm. CAS: 321-37-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db49b3de521183144f587c95a5f7be963c2666e&vid=7db49b3de521183144f587c95a5f7be963c2666e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %