Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate), Dibutylstannanediyl bis(2-ethylhexanoate)
71126.06
71126.14
71126.22
71126.06EA
40.8
EUR
71126.06
71126.14
71126.22
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
CAS No.: 2781-10-4
Molecular Formula: C24H48O4Sn
Formula Weight: 519.34
Physical Form: Lump
Density: 1.070
Odour: Odourless
Boiling Point: 220°/2mm
Solubility: Soluble in mineral oil, acetone, xylene
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00015261
Formula:
C₂₄H₄₈O₄Sn Pto. Ebullición: 220 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 57…59 °C Densidad: 1,070 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015261 Núm. CAS: 2781-10-4 EINECS: 220-481-2 UN: 3146 ADR: 6.1,II |