3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32854.MD
H32854.03
H32854.MDEA
196
EUR
H32854.MD
H32854.03
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 699-92-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
MDL No.: MFCD09055140
Formula:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09055140 Núm. CAS: 699-92-3 |