Triphenylantimony dichloride ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55719.06
H55719.14
H55719.06EA
66.4
EUR
H55719.06
H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Formula:
C₁₈H₁₅Cl₂Sb Pto. de fusión: 143…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013598 Núm. CAS: 594-31-0 EINECS: 209-834-1 UN: 2923 ADR: 8,II |