4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L19894.03 L19894.MD
L19894.03EA 231 EUR
L19894.03 L19894.MD
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 64287-19-0 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 51-53° Beilstein Reference: 4381319
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272135
Núm. CAS: 64287-19-0