6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-4-methoxyphenol
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 69.9 EUR
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06616911
Núm. CAS: 20734-76-3