3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H53120.MD H53120.03
H53120.MDEA 54.1 EUR
H53120.MD H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 847756-88-1 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 206-212° MDL No.: MFCD03788417
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,38 g/mol
Pto. de fusión: 206…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788417
Núm. CAS: 847756-88-1