Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40571.NAEA 40.7 EUR
40571.NA 40571.NC 40571.NE
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Gadolinium(III) perchlorate
CAS No.: 14017-52-8 Molecular Formula: Gd(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 563.69 (455.60anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150239
Formula: Cl₃GdO₁₂
MW: 455.602 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150239
Núm. CAS: 14017-52-8
EINECS: 237-837-8
UN: 3211
ADR: 5.1 II