Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40567.09 40567.18
40567.09EA 105 EUR
40567.09 40567.18
Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Samarium(III) perchlorate
CAS No.: 13569-60-3 Molecular Formula: Sm(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 556.80 (448.70anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00049769
Formula: Cl₃O₁₂Sm
MW: 448.698 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049769
Núm. CAS: 13569-60-3
EINECS: 236-986-6
UN: 3211
ADR: 5.1 II