Bromo 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388401000 388408000
388401000.EA 124 EUR
388401000. 388408000.
Bromo 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Bromo
Formula: Br₂
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010896
Núm. CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M