Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0112-25G O0112-5G
TCIAO0112-25GEA 122 EUR
TCIAO0112-25G TCIAO0112-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥98.0% (por GC)
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formula: C₅H₈OS
Número MDL: MFCD00006660
Núm. CAS: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency