2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
187840500
187842500
187840050
ACRO187840500EA
91.8
EUR
ACRO187840500
ACRO187842500
ACRO187840050
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Formula:
C₁₆H₁₆O₃ Pto. de fusión: 64…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008475 Núm. CAS: 24650-42-8 EINECS: 246-386-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 68 °C |
Loss on drying | ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs) |
Heavy metals | ≤50 ppm |
GC | ≥98.5 % |