Dibenzyl carbonate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11464.09 A11464.18 A11464.30
A11464.09EA 97.5 EUR
A11464.09 A11464.18 A11464.30
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Purity: 98% CAS No.: 3459-92-5 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 150-155°/0.8mm Beilstein Reference: 1882864 MDL No.: MFCD00014436
Formula: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Pto. Ebullición: 150…155 °C (0,8 mmHg)
Pto. de fusión: 27…30 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014436
Núm. CAS: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1