Dibenzyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1600-1G C1600-5G
TCIAC1600-1GEA 31 EUR
TCIAC1600-1G TCIAC1600-5G
Dibenzyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Dibenzyl carbonate
Formula: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Número MDL: MFCD00014436
Núm. CAS: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3397054beb9086a67d0a2b989265a1d555cfa8ef&vid=3397054beb9086a67d0a2b989265a1d555cfa8ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %