3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22413.06 B22413.14
B22413.06EA 40.7 EUR
B22413.06 B22413.14
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 22362-66-9 Molecular Formula: C8H6Br2O2 Formula Weight: 293.95 Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00191992
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191992
Núm. CAS: 22362-66-9