3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
H1205-25G H1205-5G
TCIAH1205-25GEA 296 EUR
TCIAH1205-25G TCIAH1205-5G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Número MDL: MFCD00016684
Núm. CAS: 5396-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=479940c62ab16e8d6670642a8b9e66b21aaa06e9&vid=479940c62ab16e8d6670642a8b9e66b21aaa06e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C