Phenyl formate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L00289.06 L00289.14
L00289.06EA 64.2 EUR
L00289.06 L00289.14
Phenyl formate 95%
Phenyl formate
Purity: 95% CAS No.: 1864-94-4 Molecular Formula: HCOOC6H5 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 72-74°/13mm Beilstein Reference: 507113 MDL No.: MFCD00014126
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 72…74 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,090
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014126
Núm. CAS: 1864-94-4
EINECS: 217-471-5