1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20468.06 B20468.14 B20468.22
B20468.06EA 35.3 EUR
B20468.06 B20468.14 B20468.22
1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
1,3-Dibromo-3-methylbutane
Purity: 98% CAS No.: 24443-15-0 Molecular Formula: (CH3)2CBrCH2CH2Br Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F)
Formula: C₅H₁₀Br₂
MW: 229,95 g/mol
Densidad: 1,69
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060773
Núm. CAS: 24443-15-0