1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3904-25G
D3904-5G
TCIAD3904-25GEA
264
EUR
TCIAD3904-25G
TCIAD3904-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene ≥96.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formula:
C₆H₂Br₂I₂ MW: 487,6970 g/mol |
Número MDL:
MFCD00082898 Núm. CAS: 63262-06-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 165.0 to 169.0 deg-C |