2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A18151.06
A18151.14
A18151.06EA
65.1
EUR
A18151.06
A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5465-63-4
Molecular Formula: C7H8BrN.HCl
Formula Weight: 222.52
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3913456
Formula:
C₇H₉BrClN MW: 222,52 g/mol Pto. de fusión: 227…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012853 Núm. CAS: 5465-63-4 |