2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1836-25G B1836-5G
TCIAB1836-25GEA 188 EUR
TCIAB1836-25G TCIAB1836-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
MW: 222.52 g/mol
Número MDL: MFCD00012853
Núm. CAS: 5465-63-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f36f9fdf7a96fa98c013a8234cf8283deb0dbd&vid=e3f36f9fdf7a96fa98c013a8234cf8283deb0dbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %