3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A16132.06 A16132.14
A16132.06EA 37.3 EUR
A16132.06 A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39959-54-1 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3913185
Formula: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Pto. de fusión: 218…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012856
Núm. CAS: 39959-54-1