4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A10979.09
A10979.18
A10979.09EA
171
EUR
A10979.09
A10979.18
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 26177-44-6
Molecular Formula: C7H8BrN.HCl
Formula Weight: 222.52
Melting Point: 272-274°
Beilstein Reference: 3693458
Formula:
C₇H₉BrClN MW: 222.52 g/mol Pto. de fusión: 272…274 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012860 Núm. CAS: 26177-44-6 EINECS: 247-503-3 |