2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
H54439.03
H54439.06
H54439.03EA
53.3
EUR
H54439.03
H54439.06
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Purity: 95%
CAS No.: 399-30-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.047
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to tan
Boiling Point: 73°
MDL No.: MFCD04629633
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol Pto. Ebullición: 73 °C Densidad: 1,047 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04629633 Núm. CAS: 399-30-4 |