4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H54369.03 H54369.06
H54369.03EA 39.9 EUR
H54369.03 H54369.06
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 405-66-3 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.499 Boiling Point: 180-181° MDL No.: MFCD03839848
Formula: C₈H₁₀FN
Pto. Ebullición: 180…181 °C
Densidad: 1,056
Pto. de inflamación: 71 °C (160 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839848
Núm. CAS: 405-66-3