4-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Methyl-4-fluorobenzylamine
F0806-1G
F0806-5G
TCIAF0806-1GEA
28
EUR
TCIAF0806-1G
TCIAF0806-5G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Pto. Ebullición: 75°C Pto. de inflamación: 71°C |
Número MDL:
MFCD03839848 Núm. CAS: 405-66-3 UN: 2735 ADR: 8 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |