α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
L09553.03 L09553.06
L09553.03EA 72.3 EUR
L09553.03 L09553.06
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥97%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 112399-50-5 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Refractive Index: 1.5900 Melting Point: 33-36° Boiling Point: 89-90°/1mm Beilstein Reference: 4177658 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042187
Formula: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Pto. Ebullición: 89…90 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042187
Núm. CAS: 112399-50-5
UN: 3265
ADR: 8,II