α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
B2975-25G
B2975-5G
TCIAB2975-25GEA
146
EUR
TCIAB2975-25G
TCIAB2975-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97.0% (por GC)
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Formula:
C₇H₅Br₂F |
Número MDL:
MFCD09037367 Núm. CAS: 78239-71-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |