4'-Hydroxynonanophenone 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02293.06
L02293.14
L02293.06EA
65.4
EUR
L02293.06
L02293.14
4'-Hydroxynonanophenone 96%
4'-Hydroxynonanophenone
Purity: 96%
CAS No.: 14392-69-9
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 2103401
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Pto. de fusión: 53…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020174 Núm. CAS: 14392-69-9 |