4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11662.03
L11662.06
L11662.03EA
44.5
EUR
L11662.03
L11662.06
4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
4'-Hydroxyoctanophenone
Purity: 99%
CAS No.: 2589-73-3
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 62-65°
Beilstein Reference: 1954746
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ Pto. de fusión: 62…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082694 Núm. CAS: 2589-73-3 EINECS: 219-979-2 |