1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3961-1G D3961-5G
TCIAD3961-1GEA 97 EUR
TCIAD3961-1G TCIAD3961-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene
Formula: C₈H₆Br₄
Número MDL: MFCD03411745
Núm. CAS: 35335-16-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9c99ef4d043d51d7f4674f932befabdfc104b19&vid=d9c99ef4d043d51d7f4674f932befabdfc104b19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C