1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2807-1G D2807-5G
TCIAD2807-1GEA 68 EUR
TCIAD2807-1G TCIAD2807-5G
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292,0103 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038416
Núm. CAS: 40787-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2130b8bf66a9cad24bacdc7126507bf69b188640&vid=2130b8bf66a9cad24bacdc7126507bf69b188640&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C