1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2719-1G T2719-5G
TCIAT2719-1GEA 33 EUR
TCIAT2719-1G TCIAT2719-5G
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
Formula: C₉H₉Br₃
Número MDL: MFCD00182500
Núm. CAS: 18226-42-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=853f072c7445cf6a92405845570d2964e608d0f2&vid=853f072c7445cf6a92405845570d2964e608d0f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C