cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
C2197-25G C2197-5G
TCIAC2197-25GEA 360 EUR
TCIAC2197-25G TCIAC2197-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172.1800 g/mol
Número MDL: MFCD00134411
Núm. CAS: 2305-31-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04d981be2a6500f8f1ac96e90613c14b1344c4b1&vid=04d981be2a6500f8f1ac96e90613c14b1344c4b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C