cis-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-Cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid
C0789-100G C0789-25G
TCIAC0789-100GEA 459 EUR
TCIAC0789-100G TCIAC0789-25G
cis-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥90.0% (por GC)
cis-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,1800 g/mol
Número MDL: MFCD00064950
Núm. CAS: 619-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3a1fa79c7df8cf063265920825c510af7ff1ff&vid=5e3a1fa79c7df8cf063265920825c510af7ff1ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C