N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L02728.09
L02728.18
L02728.09EA
47.8
EUR
L02728.09
L02728.18
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 4909-78-8
Molecular Formula: C13H29NO2
Formula Weight: 231.38
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4117
Boiling Point: 85-87°/10mm
Beilstein Reference: 741992
MDL No.: MFCD00008851
Formula:
C₁₃H₂₉NO₂ MW: 231.38 g/mol Pto. Ebullición: 85…87 °C (10 mmHg) Densidad: 0.830 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008851 Núm. CAS: 4909-78-8 EINECS: 225-536-4 |