Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
379400100
379400500
379402500
ACRO379400100EA
25
EUR
ACRO379400100
ACRO379400500
ACRO379402500
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Cerium(III) carbonate hydrate
Formula:
C₃Ce₂O₉·H₂O MW: 478,274 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149635 Núm. CAS: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |