Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
15295.22 15295.36
15295.22EA 109 EUR
15295.22 15295.36
Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 54451-25-1 Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 460.27(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids. Merck Reference: 14,1996 MDL No.: MFCD00149635
Formula: C₃Ce₂O₉·H₂O
MW: 478,274 g/mol
Pto. de fusión: 848 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149635
Núm. CAS: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Índice Merck: 14,1996