Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44496.14
44496.22
44496.36
44496.14EA
119
EUR
44496.14
44496.22
44496.36
Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 54451-25-1
Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 460.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 848°
MDL No.: MFCD00149635
Formula:
C₃Ce₂O₉·H₂O Pto. de fusión: 848 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149635 Núm. CAS: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 Índice Merck: 14,1996 |