Tricarbonato de dilantano hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
13197.18 13197.30
13197.18EA 115 EUR
13197.18 13197.30
Tricarbonato de dilantano hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricarbonato de dilantano hidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 54451-24-0 Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 457.85(anhy) Physical Form: Powder/Lump Density: 2.6-2.7 Merck Reference: 14,5364 MDL No.: MFCD00011069
Formula: C₃La₂O₉·H₂O
MW: 457.85 g/mol (anhy)
Densidad: 2.6…2.7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011069
Núm. CAS: 54451-24-0
EINECS: 209-599-5
Índice Merck: 14,5364