Tricarbonato de dilantano hidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
16639.14 16639.22 16639.36
16639.14EA 25.9 EUR
16639.14 16639.22 16639.36
Tricarbonato de dilantano hidrato ≥99.9%
Tricarbonato de dilantano hidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 54451-24-0 Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 457.85(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.6-2.7 Merck Reference: 14,5364 MDL No.: MFCD00011069
Formula: La₂(CO₃)₃.xH₂O
MW: 457.85 g/mol (anhy)
Densidad: 2.6…2.7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011069
Núm. CAS: 54451-24-0
EINECS: 209-599-5