Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
12835.06 12835.14 12835.22
12835.06EA 49 EUR
12835.06 12835.14 12835.22
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 18820-29-6 Molecular Formula: MnS Formula Weight: 87.00 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.99 Appearance: Green to pink Melting Point: 1610° dec. Merck Reference: 14,5740 MDL No.: MFCD00014210
Formula: MnS
MW: 87,00 g/mol
Pto. de fusión: 1610 °C (desc.)
Densidad: 3,99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014210
Núm. CAS: 18820-29-6
EINECS: 242-599-3
Índice Merck: 14,5740