Dibenzyl dicarbonate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibenzyl pyrocarbonate
P1281-25G P1281-5G
TCIAP1281-25GEA 331 EUR
TCIAP1281-25G TCIAP1281-5G
Dibenzyl dicarbonate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dibenzyl dicarbonate
Formula: C₁₆H₁₄O₅
MW: 286,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043124
Núm. CAS: 31139-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=044c13831c21cfddbdbccf1e01a9ee643ad4a2f9&vid=044c13831c21cfddbdbccf1e01a9ee643ad4a2f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %