L(-)-Glutatión ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
GSH
J62166.06
J62166.14
J62166.22
J62166.06EA
54.6
EUR
J62166.06
J62166.14
J62166.22
L(-)-Glutatión ≥98%
L(-)-Glutation
Purity: 98+%
CAS No.: 70-18-8
Molecular Formula: C10H17N3O6S
Formula Weight: 307.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 1729812
Merck Reference: 14,4475
Optical Rotation: -17° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00065939
A tripeptide used for reductive cleavage of disulfide bonds
Formula:
C₁₀H₁₇N₃O₆S MW: 307.33 g/mol Pto. de fusión: ∼ 193 °C (desc.) Densidad: 1.475 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00065939 Núm. CAS: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Índice Merck: 13,04488 |