Glutatión oxidado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
GSSG
J63715.03
J63715.06
J63715.03EA
88.3
EUR
J63715.03
J63715.06
Glutatión oxidado
Bi(glutation-S-ilo)
CAS No.: 27025-41-8
Molecular Formula: C20H32N6O12S2
Formula Weight: 612.64
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 1718700
Merck Reference: 14,4475
Optical Rotation: -105° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00063106
Acts as hydrogen acceptor in enzymatic determination of NADP and NADPH
Formula:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ MW: 612.64 g/mol Pto. de fusión: 185 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063106 Núm. CAS: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 Índice Merck: 14,4475 |