Ácido 3-metoxiantranilico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-amino-3-metoxibenzoico
J64244.06
J64244.14
J64244.06EA
146
EUR
J64244.06
J64244.14
Ácido 3-metoxiantranilico
Ácido 3-metoxiantranilico
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Pto. de fusión: 169…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075178 Núm. CAS: 3177-80-8 |