Timerosal
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio etilmercuritiosalicilato, Tiomersal, Mertiolato
J61799.09 J61799.14
J61799.09EA 137 EUR
J61799.09 J61799.14
Timerosal
Timerosal
Formula: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404.82 g/mol
Pto. de fusión: 234…237 °C
Pto. de inflamación: 250 °C (482 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013062
Núm. CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,9317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM