Guanidinio cloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
J60786.36
J60786.22
J60786.A1
J60786.36EA
193
EUR
J60786.36
J60786.22
J60786.A1
Guanidinio cloruro ≥99%
Guanidinio cloruro
Purity: 99+%
CAS No.: 50-01-1
Molecular Formula: CH5N3.HCl
Formula Weight: 95.53
Physical Form: Powder
Density: 1.344
Appearance: White
Melting Point: 185-188°
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 3591990
Merck Reference: 14,4562
MDL No.: MFCD00013026
Formula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Pto. de fusión: 185…188 °C Densidad: 1,344 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013026 Núm. CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Índice Merck: 14,4562 |