Guanidinio cloruro para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
J65661.22
J65661.36
J65661.22EA
96.4
EUR
J65661.22
J65661.36
Guanidinio cloruro para biología molecular
Guanidinio cloruro
Formula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Pto. de fusión: 178…185 °C Densidad: 1,34 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013026 Núm. CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Índice Merck: 14,4562 |