Purin-2-amina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
J64919.MD
J64919.ME
J64919.03
J64919.MDEA
184
EUR
J64919.MD
J64919.ME
J64919.03
Purin-2-amina 98%
Purin-2-amina
Formula:
C₅H₅N₅ Pto. de fusión: 280…282 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005566 Núm. CAS: 452-06-2 EINECS: 207-197-4 |